Z569925
Chem-FLEX™ transfer line with male and female Luer connectors
tube L 30 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
dł. probówki
30 in.
Opis ogólny
Jeden męski i jeden żeński łącznik Luer Lock z chromowanymi mosiężnymi korpusami są połączone z rurkami Chem-Flex 106 za pomocą nylonowych zacisków. Rurki Chem-Flex zostały opracowane przez firmę Aldrich z myślą o bezpiecznym przesyłaniu agresywnych rozpuszczalników, cieczy wrażliwych na działanie powietrza i gazów.
Cechy rurek Chem-Flex:
Chemicznie obojętna, cienkościenna rurka wewnętrzna z PTFE połączona z przezroczystą rurką zewnętrzną z PVC zapewnia wyjątkowo mocne, elastyczne linie przesyłowe, które są odporne na zgniatanie i załamywanie.
Zastosowania:
Cechy rurek Chem-Flex:
Chemicznie obojętna, cienkościenna rurka wewnętrzna z PTFE połączona z przezroczystą rurką zewnętrzną z PVC zapewnia wyjątkowo mocne, elastyczne linie przesyłowe, które są odporne na zgniatanie i załamywanie.
- Złączki Luer na końcach rurki umożliwiają łatwe podłączenie do
- Kraników i zaworów
- Igieł o różnych długościach i średnicach
- Strzykawek i pomp
Zastosowania:
- Przenoszenie cieczy pod ciśnieniem - za pomocą igieł Luer, zaworów odcinających
- Dodawanie odczynników do reakcji - za pomocą igły Luer, zaworu odcinającego, strzykawki lub pompy strzykawkowej
Informacje prawne
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569925-1EA | 4061826709627 |