Merck
Z116408
Sigma-Aldrich
Double-ended needle
gauge 12, L 18 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science
Długość
18 in.
grubość
12
Opis ogólny
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
Zastosowanie
Double-ended needle has been used in the transfer of solution betweentwo flasks. It has also been used in a sequence alkylation reaction.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ramón Guzmán-Mejía et al.
Nature protocols, 2(11), 2759-2766 (2007-11-17)
The use of microwave (MW) irradiation for the condensation reaction between acetophenone and alpha-phenylethylamine to prepare (R,R)-bis[alpha-phenylethyl]amine results in significantly reduced reaction times relative to the use of conventional heating. In this protocol, a secondary amine, (R,R)-bis(alpha-phenylethyl)amine is treated with