Z224170
Chem-FLEX™ tubing clamp
for tubing o.d., 23/64 ‑ 23/64 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opis
For tubing CHEM-FLEX 106, 125
Właściwości
for tubing o.d. 23/64 ‑ 23/64 in.
Opis ogólny
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
Informacje prawne
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)