Z508233
Quick-release clamps
without extension, for flange 100 mm
Synonim(y):
zacisk szybkomocujący, zaciski
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 651725
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zaciski SS do użytku z kolbami reakcyjnymi i głowicami z kołnierzem Schott 100 mm. Pręt przedłużający może być zamocowany do ramy nośnej i pomaga ustabilizować zespół reakcyjny.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z508233-1EA | 4061832349831 |