Kluczowe dokumenty
Z218707
Clamps
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL
Synonim(y):
kolba laboratoryjna, kolby reakcyjne, laboratorium kolbowe, zacisk kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Właściwości
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 650811
Opis ogólny
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z218707-1EA4061832348940