Kluczowe dokumenty
Z557455
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 200 - 250 mL flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970606
Opis ogólny
Poszczególne zaciski sprężynowe można umieścić w łaźni wodnej z wytrząsaniem za pomocą tacy bazowej na zaciski sprężynowe (Z743201-1EA). Na podstawce można zamontować maksymalnie 15 zacisków sprężynowych do kolb Erlenmeyera o pojemności 200/250 ml.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)