Z557463
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 500 mL flasks
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970608
Opis ogólny
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 6 spring clips for 500 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)