Z177288
Zacisk ze stali nierdzewnej
Overall L 8 1/2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18354-0000
dł. całkowita
8 1/2 in.
Opis ogólny
Tri-grip, 0 to 1 in. opening range. Has spring-action opening with flat wing-head screw for clamping. Jaws covered with rubber tubing.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177288-1EA | 4061832257112 |