Z562491
LabJaws™ regular clamp holder
jaw capacity 0-18 mm , 0-71 inches, nickel plated (zinc)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
nickel plated (zinc)
producent / nazwa handlowa
Troemner 916051
pojemność szczęk
0-18 mm , 0-71 inches
Opis ogólny
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability. Clamps at a 90 degree angle.
Informacje prawne
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)