Z243620
Aldrich clamp holder
with zinc plated steel thumbscrews
Synonim(y):
Uchwyt zacisku, Uchwyt zacisku laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Opis ogólny
Holds rods from 0.089 to 1.6 cm (0.6 in.) diameter.
Zastosowanie
Uchwyt zaciskowy Aldrich został użyty do zabezpieczenia szklanej fiolki zawierającej roztwór białka w mieszanej gorącej łaźni olejowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Mirren Charnley et al.
Bio-protocol, 8(4), e2733-e2733 (2018-02-20)
Networks of amyloid nanofibrils fabricated from common globular proteins such as lysozyme and β-lactoglobulin have material properties that mimic the extracellular microenvironment of many cell types. Cells cultured on such amyloid fibril networks show improved attachment, spreading and in the
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z243620-1EA | 4061834432807 |