Key Documents
Z693782
LabJaws lattice rod S-connector
stainless steel
Synonim(y):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Troemner 916355
pojemność szczęk
0-13 mm
Opis ogólny
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
Informacje prawne
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)