Z107174
Lattice-rod clamp
die cast aluminum (alloy)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
die cast aluminum (alloy)
opakowanie
set of 12 ea
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Equipped with Allen screws. Assembles without dismantling the existing lattice-rod setup.
Zastosowanie
For use with 1/2 in. diam. lattice rods.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)