Z562548
LabJaws™ hook lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, nickel plated (zinc)
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
nickel plated (zinc)
producent / nazwa handlowa
Troemner 916128
pojemność szczęk
0-13 mm , 0-51 inches
Opis ogólny
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Informacje prawne
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562548-1EA | 4061826730003 |