Z562505
3515 obrotowy uchwyt zaciskowy
jaw capacity 0-19 mm (0-0.75 in.), nickel plated (zinc)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
nickel plated (zinc)
producent / nazwa handlowa
Troemner 916065
pojemność szczęk
0-19 mm (0-0.75 in.)
Opis ogólny
Odporny na korozję. Precyzyjne dopasowanie i mocny chwyt. Zaprojektowany, aby umożliwić przechylanie zacisku pod dowolnym kątem w płaszczyznach równoległych. Zewnętrzna śruba regulacyjna pozwala na zachowanie niewielkiej odległości między trzymanymi przedmiotami.
Informacje prawne
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562505-1EA | 4061833043042 |