Key Documents
Z693766
LabJaws lattice rod end connector
nickel plated
Synonim(y):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiały
nickel plated
producent / nazwa handlowa
Troemner 916126
pojemność szczęk
0-13 mm
Opis ogólny
Holds rods firmly at 90°. Use when semi-permanent installations are required. Comes with two set screws.
Informacje prawne
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1