Z693758
LabJaws™ all-position clamp holder
nickel plated
Synonim(y):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
nickel plated
producent / nazwa handlowa
Troemner 916085
pojemność szczęk
0-19 mm
Opis ogólny
Permits adjustment at any angle in any plane. Holders are set at 90° to each other, connected by a 90° connector, allowing 360° rotation.
Informacje prawne
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)