Z693790
LabJaws™ lattice rod S-connector
nickel plated
Synonim(y):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Polecane produkty
Materiały
nickel plated
producent / nazwa handlowa
Troemner 916127
pojemność szczęk
0-13 mm
Opis ogólny
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
Informacje prawne
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC