Key Documents
Z693731
LabJaws jumbo clamp holder
stainless steel
Synonim(y):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Troemner 916357
pojemność szczęk
0-18 mm
Opis ogólny
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
Informacje prawne
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)