Kluczowe dokumenty
Z648299
Micro spoon and spatula weighing set
stainless steel, autoclavable
Synonim(y):
mała łyżeczka do próbek, mikro łyżka, łyżka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
stainless steel
Właściwości
autoclavable
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36705-0000
Opis ogólny
Each double-headed implement has two different tool heads, effectively offering twice the number of tools in one versatile kit. Tool heads come with 2 small micro-spoons that are used to collect and transport dry substances or liquids. Also comes with 8 flat spatulas of different sizes that are perfect for working with powders, stirring and mixing.
Six spatulas feature a square tip for use in flat bottom containers and 2 feature round heads that are very effective in test tubes. In addition, a pair of diversely sized v-shaped spatulas is included for picking up or transporting material between containers. Sample handling is easily accomplished with the handy pair of blunt-tipped tweezers that feature serrations in the jaws and a grooved handle for a secure hand grip.
Dimensions:
Lg. Spoon/Spatula: 5.9” long x 0.12” diameter of handle
Spoon: 0.3” x 0.3 x 0.04” deep, Flat Spatula: 0.28: x 1.0” long
Sm. Spoon/Spatula: 5.9” long x 0.09” diameter of handle
Spoon: 0.2” x 0.2” x 0.03” deep, Flat Spatula: 0.20” x 1.24” long
Lg. Scoop/Spatula: 5.9” long x 0.12” diameter of handle
Scoop: 0.32” x 1.37” x 0.07”deep, Spatula: 0.37” x 1.44” long
Sm. Scoop/spatula: 5.9” long x 0.08” diameter handle
Scoop: 0.15” x 1.13” long x 0.03” deep, Spatula: 0.17” x 1.2” long
Lg. Spatula: 5.9” long x 0.13” diameter handle
Square spatula: 0.36” x 1.37” long, Round End Spatula: 0.36” x 1.27” long
Sm. Spatula: 5.9” long x 0.07” diameter handle
Square spatula: 0.17” x 1.3” long, Round End Spatula: 0.17” x 1.27” long
Tweezers: 5.52” long x 0.35” w x 0.42” opened, opening at tip 0.21”, tips 0.08” wide
Cechy i korzyści
  • Możliwość sterylizacji parą wodną w temperaturze 121°C (250°F).
  • Zestaw składa się z 6 wszechstronnych narzędzi z podwójną głowicą oraz pęsety.
  • Idealne do pracy z niewielkimi ilościami chemikaliów.
  • Każde narzędzie ma dwa różne kształty końcówek, co zapewnia większą wszechstronność.
  • Narzędzia z polerowanej stali nierdzewnej są łatwe w czyszczeniu i odporne na korozję.
  • W zestawie wygodne etui do przenoszenia narzędzi do pobierania próbek (3,9" x 6,1" x .42" grubości, 2,6 uncji).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z648299-1EA4061835382736