Key Documents
Z511447
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 9 in.
Synonim(y):
dispensing tool
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
stainless steel
opakowanie
case of 6 ea
Długość
9 in.
rozmiar końcówki łyżki
1 1/4 in. × 9/16 in.
Opis ogólny
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Właściwości fizyczne
The grade of the stainless steel used is 320.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)