Z511455
Lab spoons
stainless steel, L 7 1/2 in.
Synonim(y):
narzędzie dozujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 6 ea
Długość
7 1/2 in.
rozmiar końcówki łyżki
1 1/4 in. × 9/16 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Właściwości fizyczne
Gatunek zastosowanej stali nierdzewnej to 320.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z511455-1PAK | 4061833580806 |