Z243213
Micro spatula
L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
Synonim(y):
mała łyżeczka do próbek, mikro łyżka, łyżka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 2 ea
Długość
6 5/8 in.
pręt śr.
0.09 in.
Opis ogólny
Bent tip and spoon. Bent sharpened tip (3 1/2 mm wide) at one end. With V-Shaped sharpened spoon at the other end. Overall length: 6 5/8" (170 mm).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)