Z513369
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 8 in. (203 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
nickel-stainless steel
opakowanie
pkg of 12 ea
Długość
8 in. (203 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niklowana szpatułka z jednym zaokrąglonym i jednym zwężanym końcem. Zaokrąglona końcówka o szerokości ok. 8 mm (5/16 cala) i długości 51 mm (2 cale). Stożkowa końcówka o szerokości ok. 6 mm (1/4 cala) i długości 44 mm (13/4 cala).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z513369-1PAK | 4061833580868 |