Z282774
Lab spoons
nickel-stainless steel, L 9 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
nickel-stainless steel
opakowanie
pkg of 6 ea
Długość
9 in.
rozmiar końcówki łyżki
1/2 in. × 1 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282774-1PAK | 4061837618307 |
Z282774-6PAK | |
Z282774-6X1PAK |