Z177857
Scienceware® Ellipso-Spoon® sampler
L 18 cm
Synonim(y):
zakrzywiona szpatułka laboratoryjna, łyżka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H368060018
Długość
18 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Special curved shape permits contact with all corners of vessels, bottles, or containers. No corner out of reach and no loss of materials. Handles crystals, powders, granulated and solid substances, even thick liquids or delicate substances. SS, will not bend. Has both spoon end and spatula end.
Informacje prawne
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177857-1EA | 4061832257280 |