Z561762
Levgo® smartSpatula® disposable PP laboratory spatula, Look for the V at the neck™
L 140 mm, white, anti-static, micro
Synonim(y):
mikroszpatułka, szpatułka, szpatułka jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 300 ea
case of 7500 ea
producent / nazwa handlowa
LevGo Inc 17231
Długość
140 mm
kolor
white
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
Wszechstronne narzędzie z polipropylenu o podwójnym zakończeniu, które może nabierać, skrobać, łyżkować, mieszać, zbierać, przenosić, przenosić lub manipulować różnymi chemikaliami i materiałami biologicznymi.
- Wzór V na szyjce jednorazowej szpatułki laboratoryjnej jest znakiem towarowym firmy LevGo, Inc.
- Nie wymaga przeszukiwania, mycia ani zanieczyszczania.
- 99,6% polipropylen, ~0,4% środek antystatyczny, autoklawowalny i odporny na rozcieńczone kwasy i zasady.
- Polipropylen nie pęka po kontakcie z próbkami zamrożonymi w ciekłym azocie.
- Wydrążony rdzeń zużywa mniej plastiku niż inne szpatułki i minimalizuje przenoszenie ciepła lub zimna.
- Testowane przez SGS pod kątem zgodności z normami USA i UE dotyczącymi kontaktu z żywnością.
- Zrównoważony rozwój - LevGo sadzi drzewo za każdą sprzedaną skrzynkę.
Cechy i korzyści
- Wzór V na szyjce jednorazowej szpatułki laboratoryjnej jest znakiem towarowym firmy LevGo, Inc.
- Nie wymaga przeszukiwania, mycia ani zanieczyszczania.
- 99,6% polipropylen, ~0,4% środek antystatyczny, autoklawowalny i odporny na rozcieńczone kwasy i zasady.
- Polipropylen nie pęka po kontakcie z próbkami zamrożonymi w ciekłym azocie.
- Wydrążony rdzeń zużywa mniej plastiku niż inne szpatułki i minimalizuje przenoszenie ciepła lub zimna.
- Test GS na zgodność z normami USA i UE dotyczącymi kontaktu z żywnością.
- Zrównoważony rozwój - LevGo sadzi drzewo za każdą sprzedaną skrzynkę.
Informacje prawne
Patent USA 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)