Kluczowe dokumenty
Z740505
Levgo® smartSpatula® disposable PP laboratory spatula, Look for the V at the neck
L 140 mm, white, Biodegradable EcoSpatula®, short
Synonim(y):
biodegradowalna szpatułka, mikroszpatułka, szpatułka jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
white
opakowanie
pack of 300 ea
case of 7200 ea
producent / nazwa handlowa
LevGo Inc 17261
Długość
140 mm
Opis ogólny
Wszechstronne narzędzie z polipropylenu o podwójnym zakończeniu, które może nabierać, skrobać, łyżkować, mieszać, zbierać, przenosić, przenosić lub manipulować różnymi chemikaliami i materiałami biologicznymi.
  • Wzór V na szyjce jednorazowej szpatułki laboratoryjnej jest znakiem towarowym firmy LevGo, Inc.
  • Nie wymaga wyszukiwania, mycia ani zanieczyszczania.
  • ~99% polipropylenu i ~1% dodatku EcoPure*, jest autoklawowalna i odporna na rozcieńczone kwasy i zasady.
  • Polipropylen nie pęka po kontakcie z próbkami zamrożonymi w ciekłym azocie.
  • Wydrążony rdzeń zużywa mniej plastiku niż inne szpatułki i minimalizuje przenoszenie ciepła lub zimna.
  • Testowane przez SGS pod kątem zgodności z normami USA i UE dotyczącymi kontaktu z żywnością.
  • Zrównoważony rozwój - LevGo sadzi drzewo za każdą sprzedaną skrzynkę.
Szpatułki LevGo są szeroko stosowane w laboratoriach komercyjnych, uniwersyteckich, diagnostycznych i farmaceutycznych na całym świecie, a także przez farmaceutów produkujących leki na zamówienie.
ecoSpatulas składają się w 99% z żywicy polipropylenowej (PP) i 1% dodatku organicznego EcoPure, który pomaga promować biodegradację PP. Reprezentatywne próbki naszych ecoSpatulas i naszych standardowych szpatułek 100% PP zostały przetestowane zgodnie z metodą testową ASTM D5511 (mającą na celu odtworzenie warunków panujących na biologicznie aktywnych składowiskach odpadów). ecoSpatulas uległy biodegradacji średnio o 29% w ciągu pierwszych 586 dni testów w porównaniu do 8% w przypadku standardowych szpatułek 100% PP. Testy przeprowadzono przy użyciu 48% zawartości ciał stałych, co nie jest typowe; zawartość ciał stałych w naturalnie bardziej wilgotnych składowiskach wynosi od 55% do 65%, podczas gdy najbardziej suche składowiska mogą osiągnąć 93%. Rzeczywiste wskaźniki biodegradacji będą się różnić na biologicznie aktywnych składowiskach w zależności od zawartości części stałych, temperatury i poziomu wilgotności składowiska. ecoSpatulas zachowują wszystkie oryginalne właściwości i okres przydatności do użycia naszych standardowych szpatułek PP: są autoklawowalne, odporne na rozcieńczone kwasy i zasady oraz zgodne z FDA do kontaktu z żywnością. Nie ulegają degradacji podczas użytkowania. Dopiero po dłuższym wystawieniu na działanie drobnoustrojów na biologicznie aktywnym składowisku odpadów zaczynają się rozkładać i ostatecznie zamieniają się w obojętną próchnicę i naturalne gazy. Ważna uwaga: Przepisy w Kalifornii, Maryland i Waszyngtonie zabraniają sprzedaży niektórych produktów i opakowań, które są oznaczone terminami "biodegradowalny", "degradowalny" lub "rozkładalny" lub jakąkolwiek formą tych terminów, lub które sugerują w jakikolwiek sposób, że produkt ulegnie rozkładowi, biodegradacji lub rozkładowi na wysypisku śmieci lub w innym środowisku. Ograniczenia te mają zastosowanie do całej sprzedaży w tych stanach lub do tych stanów, w tym do sprzedaży przez Internet. Nasze opakowania produktów ecoSpatula spełniają wymogi stanów Kalifornia, Maryland i Waszyngton.
Cechy i korzyści
  • Wzór V na szyjce jednorazowej szpatułki laboratoryjnej jest znakiem towarowym firmy LevGo, Inc.
  • Nie wymaga przeszukiwania, mycia ani zanieczyszczania.~99%
  • Polipropylen i ~ 1% dodatku EcoPure*, jest autoklawowalny i odporny na rozcieńczone kwasy i zasady.
  • Polipropylen nie kruszy się po kontakcie z próbkami zamrożonymi w ciekłym azocie.
  • Wydrążony rdzeń zużywa mniej plastiku niż inne szpatułki i minimalizuje przenoszenie ciepła lub zimna.
  • Testowane przez SGS pod kątem zgodności z normami USA i UE dotyczącymi kontaktu z żywnością.
  • Zrównoważony rozwój - LevGo sadzi drzewo za każdą sprzedaną skrzynkę.
Informacje prawne
EcoPure jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bio-Tec Environmental, LLC
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
ecoSpatula is a registered trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)