Z560057
Levgo® smartSpatula® disposable PP laboratory spatula, Look for the V at the neck™
L 310 mm, green, macro
Synonim(y):
makrospatula, szpatułka, szpatułka jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 150 ea
case of 3600 ea
producent / nazwa handlowa
LevGo Inc 17241
Długość
310 mm
kolor
green
Zastosowanie
PFAS testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wszechstronne narzędzie z polipropylenu o podwójnym zakończeniu, które może nabierać, skrobać, łyżkować, mieszać, zbierać, przenosić, przenosić lub manipulować różnymi chemikaliami i materiałami biologicznymi.
- Wzór V na szyjce jednorazowej szpatułki laboratoryjnej jest znakiem towarowym firmy LevGo, Inc.
- Nie wymaga czyszczenia, mycia ani zanieczyszczania.
- 100% polipropylen jest autoklawowalny i odporny na rozcieńczone kwasy i zasady.
- Polipropylen nie pęka po kontakcie z próbkami zamrożonymi w ciekłym azocie.
- Wydrążony rdzeń zużywa mniej plastiku niż inne szpatułki i minimalizuje przenoszenie ciepła lub zimna.
- Testowane przez SGS pod kątem zgodności z normami USA i UE dotyczącymi kontaktu z żywnością.
- Wiele rozmiarów dla różnych zastosowań.
- Zrównoważony rozwój - LevGo sadzi drzewo za każde sprzedane opakowanie.
Cechy i korzyści
- Wzór V na szyjce jednorazowej szpatułki laboratoryjnej jest znakiem towarowym firmy LevGo, Inc.
- Nie wymaga czyszczenia, mycia ani zanieczyszczania.
- 100% polipropylen jest autoklawowalny i odporny na rozcieńczone kwasy i zasady.
- Polipropylen nie pęka po kontakcie z próbkami zamrożonymi w ciekłym azocie.
- Wydrążony rdzeń zużywa mniej plastiku niż inne szpatułki i minimalizuje przenoszenie ciepła lub zimna.
- Testowane przez SGS pod kątem zgodności z normami USA i UE dotyczącymi kontaktu z żywnością.
- Zrównoważony rozwój - LevGo sadzi drzewo za każdą sprzedaną skrzynkę.
Informacje prawne
Patent USA 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z560057-150EA | 4061833581162 |
Z560057-3600EA | 4061833581179 |
Z560057-3750EA |