Kluczowe dokumenty
BAH369300000
Sterileware sampling spatula
polystyrene, sterile
Synonim(y):
łyżka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36930-0000
dł. × szer. × wys.
152 mm (6 in.) × 19 mm (3/4 in.) × 13 mm (1/2 in.)
dł. całkowita
9 in.
Opis ogólny
Jednoczęściowa szpatułka jest formowana ze sztywnego, białego polistyrenu i zatrzymuje około 15 cm3 materiału. Kształt umożliwia łatwe przenoszenie próbki do pojemnika. Służy do pobierania próbek bezpośrednio z linii produkcyjnej lub pojemników, w tym worków i beczek.
  • Szpatułka w kształcie litery V jest idealna do pobierania próbek granulowanego lub półstałego materiału
  • Sterylna i indywidualnie pakowana
  • Jednorazowe użycie zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu
  • Ostry czubek przebije większość opakowań
Informacje prawne
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)