Z154903
Disposable polystyrene weighing dishes
white, L × W × H 135 mm × 135 mm × 20 mm
Synonim(y):
Naczynia wagowe jednorazowego użytku
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
rectangular
opakowanie
pack of 100 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
dł. × szer. × wys.
135 mm × 135 mm × 20 mm
Dł. × szer. naczynia
135 mm × 135 mm
kolor
white
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154903-100EA | 4061832330143 |
Z154903-500EA | 4061832330150 |