WHA10347672
Whatman® weighing boats and paper
B-2 Sheets, 4 x 4 inch, 500/pk
Synonim(y):
ważenie papieru
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
paper
Właściwości
grade B-2
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10347672
Whatman Article No. 28414663 (US reference)
Dł. × szer. naczynia
102 mm × 102 mm
rozmiar
4 in. × 4 in.
Opis ogólny
Papier wagowy Whatman klasy B-2 firmy Cytiva rozpuszcza się bez pozostałości w roztworze kwasu, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach takich jak analiza azotu w glebie metodą Kjeldahla.
Opakowania po 500 arkuszy papieru Whatman klasy B-2 są dostępne w czterech rozmiarach:
Opakowania po 500 arkuszy papieru Whatman klasy B-2 są dostępne w czterech rozmiarach:
- 76,2 × 76,2 mm (3 × 3 cale) arkusze
- Arkusze 101,6 × 101,6 mm (4 × 4 cale)
- Arkusze 152,4 × 152,4 mm (6 × 6 cali)
- 304,8 × 304,8 mm (12 × 12 cali) arkusze
Cechy i korzyści
- Cienki (0,04 mm) i lekki (43 g/m²)
- Przezroczysta i gładka powierzchnia pergaminu
- Łatwe ważenie i przenoszenie próbek
- Niezawodny do transferu ilościowego
- Zakres rozmiarów arkuszy dla łatwości użycia
- Papier o niskiej zawartości azotu, który jest wolny od pozostałości dla dokładnej analizy chemicznej
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)