WHA10313032
Whatman® weighing boats and paper
609 Kjeldahl weighing boat, 100/pk
Synonim(y):
ważenie papieru, ważenie łodzi
About This Item
Polecane produkty
Materiały
paper
Właściwości
grade 609
grade B-2
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10313032
Whatman Article No. 28414318 (US reference)
dł. × szerokość
55 mm × 10 mm
Opis ogólny
Szalki wagowe Grade 609
Szalki wagowe Whatman firmy Cytiva mają grubość około 0,07 mm. Są one dostarczane w opakowaniach po 100 sztuk o wymiarach 55 × 10 × 10 mm (2,165 × 0,39 × 0,39 cala).
Cechy i korzyści
- Szybki i niezawodny sposób bezpiecznego przenoszenia próbek do analizy Kjeldahla
- Doskonały zarówno do ważenia, jak i ilościowego przenoszenia próbek
- Wykonane z papieru pergaminowego o niskiej zawartości azotu
- Bez kleju i dodatków chemicznych
- Łódki wagowe Whatman rozpuszczają się bez pozostałości w roztworze roztwarzającym bez wpływu na wyniki analityczne
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)