Z708542
Square weighing boats
size S
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
square
rozmiar
S
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1421A
dł. × szer. × wys.
41 mm × 41 mm × 8 mm
kolor
blue
Opis ogólny
Polistyrenowe szalki wagowe o gładkiej powierzchni zapewniają dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki. Płytki kształt z szerokim, płaskim dnem odpornym na przewrócenie. Zaokrąglone rogi ułatwiają przenoszenie. Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady. Mogą być używane z mikrofalowymi analizatorami wilgoci. Odporność na temperatury do 93°C (200°F).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)