Kluczowe dokumenty
HS1419B
Pour Boat Weighing Dishes
medium, white polystyrene, pack of 500 ea
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiały
white polystyrene
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1419B
dł. × szer. × wys.
83 mm × 132 mm × 26 mm
Opis ogólny
Elastyczne łódki z polistyrenu mają gładkie powierzchnie, aby zapewnić dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki.
Cechy i korzyści
  • biologicznie obojętny i odporny na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
  • zakres temperatur od -10 do 70C
  • jednorazowy
  • konstrukcja z wylewką umożliwia łatwe dozowanie próbek bez zginania naczynia
  • Naczynia z płaskim dnem są wykonane z 12-milimetrowego polistyrenu dla lepszej wytrzymałości, stabilności i obsługi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)