HS1423AA
Weigh Boat
Small, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
square black polystyrene
rozmiar
small
Właściwości
Anti-static
opakowanie
pk of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1423AA
dł. × szer. × wys.
(46 mm) × 46 mm × 8 mm
kolor
black
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- biologicznie obojętny i odporny na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
- zakres temperatur od -10 do 70C
- jednorazowego użytku
- płytkie z szerokim, płaskim dnem zapobiegającym przewróceniu
- zaokrąglone rogi ułatwiają przenoszenie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)