MTCB6002W
MTC™ Bio Weigh Boat
square white, capacity 100 mL, L × W 80 mm × 80 mm
Synonim(y):
weighing dish
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
square white
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio B6002W
dł. × szerokość
80 mm × 80 mm
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Weigh Boat, white, 100ml, 80 x 80mm, square, 500/pk
Cechy i korzyści
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio