Kluczowe dokumenty
MTCB6002B
MTC Bio Weigh Boat
square black, capacity 100 mL, L × W 80 mm × 80 mm
Synonim(y):
weighing dish
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiały
polystyrene
square black
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio B6002B
dł. × szerokość
80 mm × 80 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Weigh Boat, black, 100ml, 80 x 80mm, square, 500/pk
Cechy i korzyści
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)