HS159890B
Stojak do przechowywania szkiełek mikroskopowych na 50 i 100 miejsc
Holds 15 x slide boxes, clear acrylic
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
Materiały
clear acrylic
Właściwości
Holds 15 x slide boxes
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS159890B
Opis ogólny
Stwórz elastyczny system dla 50- i 100-miejscowych pudełek na slajdy (patrz wyżej) - stojak do przechowywania ułatwia organizację próbek.
- Konstrukcja z przezroczystego akrylu umożliwia widoczność etykiet na pudełkach ze szkiełkami
- Umieść pudełka w rzędach lub kolumnach według koloru, aby stworzyć łatwy system kodowania.
- Pojemniki: 15
- Wymiary: 711 x 171 x 228 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)