Kluczowe dokumenty
Z374407
Sigma-Aldrich
1591 uchwyt na szkiełka mikroskopowe
accepts up to 10 single or double slides standing on end
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Właściwości
Holds 10 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F44542-0000
śr. × szer. × wys.
10 in. (25 cm) × 2 in. (5 cm) × 1 1/4 in. (3 cm)
Opis ogólny
Uchwyt na slajdy ma nachylony rowek, który mieści do 10 pojedynczych lub podwójnych slajdów stojących na końcu. Wykonany z wytrzymałego, wytłaczanego białego plastiku,
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)