Kluczowe dokumenty
BAH445810000
Tacka na szkiełka mikroskopowe
slot size 1 × 3 in., positions, 20, polystyrene, pack of 6 trays
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Materiały
polystyrene
Właściwości
positions 20
opakowanie
pack of 6 trays
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H44581-0000
rozmiar rowka
1 × 3 in.
Opis ogólny
Przechowywanie slajdów w pozycji poziomej umożliwia ich wizualną kontrolę. Białe tło z polistyrenu zapewnia dobry kontrast wizualny do oglądania barwników i plam. Tacek można używać jako samodzielnych jednostek lub przechowywać je w szafce na tacki na slajdy. Wyciąganie slajdów jest łatwe dzięki wygodnemu wycięciu na palec.
Wymiary: 17 x 34 cm (7 1/2" x 13 1/2"). 6 sztuk w opakowaniu
Wygodne tacki do przechowywania szkiełek mikroskopowych
  • Przechowuje 20 szkiełek w poziomie
  • Przechowuje standardowe szkiełka 25 x 75 mm (1" x 3")
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)