Z758108
6543 Stojak na slajdy
pack of 1 ea
Synonim(y):
regały przesuwne, tace regału przesuwnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
Materiały
glass filled polypropylene
Właściwości
autoclavable
Holds 2 large coverslips and microscope slides ranging in width from 22 to 26mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech WSDR-2000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MAKSYMALNA CYRKULACJA - Przesunięta konstrukcja umożliwia całkowity przepływ cieczy i powietrza wokół całego szkiełka, zapewniając czystość i krótszy czas suszenia
"HANDS OFF DESIGN" - Kontaktuje się z minimalną ilością powierzchni szkiełka, umożliwiając roztworom i powietrzu oddziaływanie na całe szkiełko
ZAWIERA 12 SZKIEŁEK - Bezpiecznie utrzymuje szkiełka w celu wygodnego czyszczenia, obróbki, barwienia i suszenia. Pasuje do standardowych rozmiarów szkiełek, w tym 25 mm i 1 cal.
PRZYJAZNY LABORATORIUM - Wykorzystuje chemicznie i termicznie odporny polipropylen z domieszką szkła. Możliwość sterylizacji w autoklawie!
TWÓRZ SYSTEM - Używaj w połączeniu z wysoką zlewką o pojemności 200 ml (nr 1060), aby efektywnie wykorzystywać roztwory.
"HANDS OFF DESIGN" - Kontaktuje się z minimalną ilością powierzchni szkiełka, umożliwiając roztworom i powietrzu oddziaływanie na całe szkiełko
ZAWIERA 12 SZKIEŁEK - Bezpiecznie utrzymuje szkiełka w celu wygodnego czyszczenia, obróbki, barwienia i suszenia. Pasuje do standardowych rozmiarów szkiełek, w tym 25 mm i 1 cal.
PRZYJAZNY LABORATORIUM - Wykorzystuje chemicznie i termicznie odporny polipropylen z domieszką szkła. Możliwość sterylizacji w autoklawie!
TWÓRZ SYSTEM - Używaj w połączeniu z wysoką zlewką o pojemności 200 ml (nr 1060), aby efektywnie wykorzystywać roztwory.
Informacje prawne
Wash-N-Dry is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z758108-1EA | 4061832928319 |