Kluczowe dokumenty
Z710989
Rack for glass slides
for 30 slides, stainless steel
Synonim(y):
900234, Stojak na szklane szkiełka, Uchwyt slajdów
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiały
stainless steel
Właściwości
Holds 30 x slides 76x26 mm
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 900234
rozmiar
118x88x70 mm
Opis ogólny
Stojak na szkiełka mikroskopowe to szczelinowy stojak przeznaczony do przechowywania 30 szkiełek mikroskopowych. Stojak wykonany jest ze stali nierdzewnej i jest odporny na większość roztworów barwiących. Uchwyt jest przymocowany na stałe, ale na zawiasach, aby umożliwić zamknięcie naczynia i łatwe wkładanie i wyjmowanie szkiełek mikroskopowych. Wszystkie stojaki mają otwarte dno, aby umożliwić szybkie zanurzenie i drenaż oraz zmniejszyć przenoszenie.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)