Z710946
Wheaton staining dishes
with covers for 50 slides
Synonim(y):
900403
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 900403
pojemność naczynia
~1000 mL
inside L × W × D
185 mm × 88 mm × 68 mm
Opis ogólny
Mikroskopia to metoda oglądania obiektów, które leżą poza rozdzielczością ludzkiego oka i mogą być badane. Obserwowane obiekty są powiększane do takiego stopnia, że mogą być wyświetlane jako obrazy. W celu przygotowania próbki, badane obiekty są cięte na bardzo cienkie plasterki. Przekroje te są następnie nakładane na szkiełko przedmiotowe i przykrywane szkiełkiem nakrywkowym oraz odpowiednimi roztworami. Aby obejrzeć wycinki pod mikroskopem, wycinki na szkiełku muszą być wypełnione wanienką barwiącą i zabarwione odpowiednim roztworem barwiącym.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)