Kluczowe dokumenty
BR472200
BRAND® glass staining trough with lid
soda-lime glass
Synonim(y):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.13
Materiały
soda-lime glass
opis
use with tray for glass staining trough; fits 10 slides
producent / nazwa handlowa
BRAND 472200
dł. × szer. × wys.
105 mm × 85 mm × 70 mm
Opis ogólny
Korytko do barwienia 1191 Glass Staining Trough with Lid zostało zaprojektowane z myślą o wydajnym barwieniu do 10 szkiełek mikroskopowych, co czyni je niezbędnym narzędziem do zastosowań laboratoryjnych. Wykonane z wytrzymałego szkła sodowo-wapniowego, korytko ma wymiary 76 x 26 mm, zapewniając dużo miejsca na umieszczenie szkiełek. Dołączona pokrywa pomaga zminimalizować zanieczyszczenie i parowanie podczas procesu barwienia. Aby uzyskać kompletny zestaw do barwienia, należy pamiętać, że korytko do barwienia, tacę i druciany uchwyt należy zamówić osobno. Ta wszechstronna i praktyczna konstrukcja zwiększa wydajność procedur barwienia w każdym laboratorium.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)