Z670138
StainTray slide staining system
StainTray with clear lid
Synonim(y):
taca do barwienia szkiełek, taca wilgotności, tacka do barwienia immunohistochemicznego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PETG lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Simport M920-1
Parametry
-20-60 °C temp. range
dł. × wys. × szer.
38 cm × 4.5 cm × 24 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Holds up to 20 slides
- Drain plug for easy emptying
- 4 rubber feet for greater stability
- Stackable for save space
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z670138-1EA | 4061833344927 |