Kluczowe dokumenty
Z377821
Advanced PAP Pen
5 mm tip width
Synonim(y):
Płynny bloker papki, pisak woskowy do immunobarwienia, pióro z barierą hydrofobową, wodoodporny pisak barierowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41181600
NACRES:
MA.01
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ted Pella 22309
Zastosowanie
Use pen to draw a hydrophobic circle around slide-mounted tissue. Prevents the waste of valuable reagents by keeping liquid pooled in a small droplet. Insoluble in ethanol, acetone and water, but will wash off with xylene.
For use with paraffin-mounted sections or slides treated with albumin or poly-lysine.
Ilość
Each pen can make more than 600 circles.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bruce A Corliss et al.
Frontiers in physiology, 10, 1389-1389 (2019-11-30)
Frigid temperatures of the Southern Ocean are known to be an evolutionary driver in Antarctic fish. For example, many fish have reduced red blood cell (RBC) concentration to minimize vascular resistance. Via the oxygen-carrying protein hemoglobin, RBCs contain the vast
Hao Q Tran et al.
Nature communications, 10(1), 5650-5650 (2019-12-13)
Alterations in gut microbiota composition are associated with metabolic syndrome and chronic inflammatory diseases such as inflammatory bowel disease. One feature of inflammation-associated gut microbiotas is enrichment of motile bacteria, which can facilitate microbiota encroachment into the mucosa and activate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z377821-1EA4061835507504