Z648175
Tissue capture pen
one pen for two applications, pkg of 1 ea
Synonim(y):
długopis histopatologiczny
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
22310
Powiązane kategorie
Opis ogólny
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:
- Zdjąć nasadkę. Odwróć pisak (końcówką w dół) i umieść końcówkę na szklanym szkiełku.
- Pokryj odpowiedni obszar szkiełka płynem Tissue Capture.
- Pobrać wycinek na pokryty obszar szkiełka.
- Odparafinować skrawki tkanek i uwodnić je w wodzie.
- Wytrzyj nadmiar płynu wokół wycinków na szkiełku podstawowym.
- Jeśli używasz pisaka PAP, otocz skrawki tkanek lub narysuj linie po obu stronach skrawka za pomocą Liquid Blocker i pozostaw do wyschnięcia na 10-15 sekund.
- Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia protokołu etykietowania.
Cechy i korzyści
- Zapewnia lepką membranę na szkiełku
- Zapobiega przesuwaniu się, marszczeniu lub spadaniu tkanki ze szkiełka.
- Spłaszcza sekcję i eliminuje potrzebę przedłużania gorącą wodą
- Nadaje się do protokołów mikrofalowych
- Używaj z Liquid Blocker Pen do hodowli na małą skalę
- Nadaje się do hybrydyzacji in situ
- Stabilność do 120°
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z648175-1EA | 4061833377499 |