Kluczowe dokumenty
WHAWB100040
Unicore Punch Kit
I.D. 6.0 mm, pkg of 4 ea
Synonim(y):
Whatman FTA, Zestaw dziurkaczy UniCore 6,00 mm (4), cios harrisa, harris uni-core, jednordzeniowy, mata do cięcia, whatman punch
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100040
śr. wewn.
6.0 mm
Opis ogólny
Ręczny system dziurkowania UniCore do usuwania krążków próbek z kart 3126.
Mata tnąca (dostępna również osobno: WHAWB100022) dołączona do zestawów dziurkujących UniCore zapewnia czyste cięcie próbek z kart 3126/3126 Elute Cards i wydłuża żywotność końcówki tnącej (do 500 uderzeń).
An inexpensive disposable multi-purpose coring tool designed for simultaneous sample extraction, collection and storage in one operation. Suitably samples thin and soft substrates including filter paper, gels and dried blood on cards. Units can be autoclaved at 250°C for limited re-use.
Cechy i korzyści
  • Krawędzie tnące ze stali nierdzewnej Krawędzie tnące ze stali nierdzewnej (6,0 mm) umożliwiają ręczne rdzeniowanie, pobieranie i kontrolowane wysuwanie stempla 3126.
  • Zaprojektowany, aby zminimalizować zanieczyszczenie i przenoszenie między próbkami, gdy przestrzegana jest procedura czyszczenia.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.