WHAWB100082
Unicore Punch Kit
I.D. 6.00 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
UniCore Punches 6.00 mm (25), Whatman FTA, Z708909, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100082
śr. wewn.
6.00 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Stainless steel cutting tip (ranging from 6.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare