Kluczowe dokumenty
WHAWB100028
Unicore Punch Kit
I.D. 1.2 mm, pkg of 4 ea
Synonim(y):
Whatman FTA, Zestaw dziurkaczy UniCore 1,2 mm (4)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100028
śr. wewn.
1.2 mm
Opis ogólny
Ręczny system dziurkowania UniCore do usuwania krążków próbek z kart 3126.
Mata tnąca (dostępna również osobno: WHAWB100022) dołączona do zestawów dziurkujących UniCore zapewnia czyste cięcie próbek z kart 3126/3126 Elute Cards i wydłuża żywotność końcówki tnącej (do 500 uderzeń).
An inexpensive disposable multi-purpose coring tool designed for simultaneous sample extraction, collection and storage in one operation. Suitably samples thin and soft substrates including filter paper, gels and dried blood on cards. Units can be autoclaved at 250°C for limited re-use.
Cechy i korzyści
  • Krawędzie tnące ze stali nierdzewnej Krawędzie tnące ze stali nierdzewnej (1,2 mm) umożliwiają ręczne rdzeniowanie, pobieranie i kontrolowane wyrzucanie stempla 3126.
  • Zaprojektowany, aby zminimalizować zanieczyszczenie i przenoszenie między próbkami, gdy przestrzegana jest procedura czyszczenia.
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from GE Healthcare for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protokoły
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.